Få mere at vide
(2RS)-1-[Benzyl[2-(2-methoxyphenoxy)ethyl]amino]-3-(9H-carbazol-4-yloxy)propan-2-ol, Mikromol™
Artikelnummer. 17907404
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17907404 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17907404 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0291.030025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(2RS)-1-[Benzyl[2-(2-methoxyphenoxy)ethyl]amino]-3-(9H-carbazol-4-yloxy)propan-2-ol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2RS)-1-[benzyl[2-(2-methoxyphenoxy)ethyl]amino]-3-(9H- carbazol-4-yloxy)propan-2-ol
CAS 72955-94-3
Analyt- eller komponentnavne (2RS)-1-[benzyl[2-(2-methoxyphenoxy)ethyl]amino]-3-(9H- carbazol-4-yloxy)propan-2-ol
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C31 H32 N2 O4
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 1-(9H-Carbazol-4-yloxy)-3-[[2-(2-methoxyphenoxy)ethyl](phenylmethyl)amino]-2-propanol, N-Benzyl Carvedilol, Carvedilol Imp. C (EP), Carvedilol USP Related Compound C, Carvedilol USP RC C, (2RS)-1-[Benzyl[2-(2-methoxyphenoxy)ethyl]amino]-3-(9H-carbazol-4-yloxy)propan-2-ol, SKF-105569, Ph Eur Carvedilol Impurity C, USP Carvedilol Related Compound C, Carvedilol Related Compound C, Carvedilol Impurity C
InChI formel InChI=1S/C31H32N2O4/c1-35-28-15-7-8-16-29(28)36-19-18-33(20-23-10-3-2-4-11-23)21-24(34)22-37-30-17-9-14-27-31(30)25-12-5-6-13-26(25)32-27/h2-17,24,32,34H,18-22H2,1H3
SMIL COc1ccccc1OCCN(CC(O)COc2cccc3[nH]c4ccccc4c23)Cc5ccccc5
IUPAC navn 1-[benzyl-[2-(2-methoxyphenoxy)ethyl]amino]-3-(9H-carbazol-4-yloxy)propan-2-ol
Molekylvægt (g/mol) 496.6
Mængde 25 mg
Formel vægt 496.2362 g/mol