Få mere at vide
(2RS)-1-[4-[(EZ)-2-Methoxyethenyl]-phenoxy]-3-[(1-methylethyl)amino]propan-2-ol, Mikromol™
Beskrivelse
(2RS)-1-[4-[(EZ)-2-Methoxyethenyl]-phenoxy]-3-[(1-methylethyl)amino]propan-2-ol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2RS)-1-[4-[(EZ)-2-Methoxyethenyl]-phenoxy]-3-[(1-methylethyl)amino]propan-2-ol |
| CAS | 82961-02-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | (2RS)-1-[4-[(EZ)-2-Methoxyethenyl]-phenoxy]-3-[(1-methylethyl)amino]propan-2-ol |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C15 H23 N O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Tamoxifen Citrate Imp. F (EP), Tamoxifen Imp. F (EP), (2RS)-1-[4-[(EZ)-2-Methoxyethenyl]phenoxy]-3-[(1methylethyl)amino]propan-2-ol |
| InChI formel | InChI=1S/C15H23NO3/c1-12(2)16-10-14(17)11-19-15-6-4-13(5-7-15)8-9-18-3/h4-9,12,14,16-17H,10-11H2,1-3H3 |
| SMIL | COC=Cc1ccc(OCC(O)CNC(C)C)cc1 |
| IUPAC navn | 1-[4-(2-methoxyethenyl)phenoxy]-3-(propan-2-ylamino)propan-2-ol |
| Vis mere |