Få mere at vide
(2RS)-1-[4-[(EZ)-2-Methoxyethenyl]-phenoxy]-3-[(1-methylethyl)amino]propan-2-ol, Mikromol™
Artikelnummer. 18011060
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18011060 25 mg
18000470 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18011060 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0027.130025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(2RS)-1-[4-[(EZ)-2-Methoxyethenyl]-phenoxy]-3-[(1-methylethyl)amino]propan-2-ol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2RS)-1-[4-[(EZ)-2-Methoxyethenyl]-phenoxy]-3-[(1-methylethyl)amino]propan-2-ol
CAS 82961-02-2
Analyt- eller komponentnavne (2RS)-1-[4-[(EZ)-2-Methoxyethenyl]-phenoxy]-3-[(1-methylethyl)amino]propan-2-ol
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C15 H23 N O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Tamoxifen Citrate Imp. F (EP), Tamoxifen Imp. F (EP), (2RS)-1-[4-[(EZ)-2-Methoxyethenyl]phenoxy]-3-[(1methylethyl)amino]propan-2-ol
InChI formel InChI=1S/C15H23NO3/c1-12(2)16-10-14(17)11-19-15-6-4-13(5-7-15)8-9-18-3/h4-9,12,14,16-17H,10-11H2,1-3H3
SMIL COC=Cc1ccc(OCC(O)CNC(C)C)cc1
IUPAC navn 1-[4-(2-methoxyethenyl)phenoxy]-3-(propan-2-ylamino)propan-2-ol
Molekylvægt (g/mol) 265.35
Mængde 25 mg
Formel vægt 265.1678 g/mol