Få mere at vide
(2RS)-1-(4-Ethenylphenoxy)-3-[(1-methylethyl)amino]propan-2-ol, Mikromol™
Beskrivelse
(2RS)-1-(4-Ethenylphenoxy)-3-[(1-methylethyl)amino]propan-2-ol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2RS)-1-(4-Ethenylphenoxy)-3-[(1-methylethyl)amino]propan-2-ol |
| CAS | 933468-54-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | (2RS)-1-(4-Ethenylphenoxy)-3-[(1-methylethyl)amino]propan-2-ol |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C14 H21 N O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | (2RS)-1-(4-Ethenylphenoxy)-3-[(1-methylethyl)amino]propan-2-ol |
| InChI formel | InChI=1S/C14H21NO2/c1-4-12-5-7-14(8-6-12)17-10-13(16)9-15-11(2)3/h4-8,11,13,15-16H,1,9-10H2,2-3H3 |
| SMIL | CC(C)NCC(O)COc1ccc(C=C)cc1 |
| IUPAC navn | 1-(4-ethenylphenoxy)-3-(propan-2-ylamino)propan-2-ol |
| Vis mere |