Få mere at vide
(2RS)-1-[4-[[(2-Isopropoxyethoxy)methoxy]methyl]phenoxy]-3-isopropylaminopropan-2-ol, Mikromol™
Artikelnummer. 30049502
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30049502 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30049502 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0460.21
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(2RS)-1-[4-[[(2-Isopropoxyethoxy)methoxy]methyl]phenoxy]-3-isopropylaminopropan-2-ol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2RS)-1-[4-[[(2-Isopropoxyethoxy)methoxy]methyl]phenoxy]-3-isopropylaminopropan-2-ol
CAS 1215342-36-1
Analyt- eller komponentnavne (2RS)-1-[4-[[(2-Isopropoxyethoxy)methoxy]methyl]phenoxy]-3-isopropylaminopropan-2-ol
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C19 H33 N O5
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Bisoprolol Fumarate Imp. G (EP), Bisoprolol Imp. G (EP), (2RS)-1-[4-[[(2-Isopropoxyethoxy)methoxy]methyl]phenoxy]-3-isopropylaminopropan-2-ol, 2-Propanol, 1-[4-[[[2-(1-methylethoxy)ethoxy]methoxy]methyl]phenoxy]-3-[(1-methylethyl)amino]-, Bisoprolol Related Compound D, Bisoprolol Fumarate Impurity G, Bisoprolol Impurity G
InChI formel InChI=1S/C19H33NO5/c1-15(2)20-11-18(21)13-25-19-7-5-17(6-8-19)12-23-14-22-9-10-24-16(3)4/h5-8,15-16,18,20-21H,9-14H2,1-4H3
SMIL CC(C)NCC(O)COc1ccc(COCOCCOC(C)C)cc1
IUPAC navn 1-(propan-2-ylamino)-3-[4-(2-propan-2-yloxyethoxymethoxymethyl)phenoxy]propan-2-ol
Molekylvægt (g/mol) 355.47
Mængde 100 mg
Formel vægt 355.2359 g/mol