Få mere at vide
(2RS)-1-[4-(2-Hydroxyethyl)phenoxy]-3-[(1-methylethyl)amino]propan-2-ol, Mikromol™
Artikelnummer. 30051927
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30051927 25 mg
30052507 100 mg
30457640 4 x 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30051927 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0027.100025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
(2RS)-1-[4-(2-Hydroxyethyl)phenoxy]-3-[(1-methylethyl)amino]propan-2-ol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2RS)-1-[4-(2-Hydroxyethyl)phenoxy]-3-[(1-methylethyl)amino]propan-2-ol
CAS 62572-94-5
Analyt- eller komponentnavne (2RS)-1-[4-(2-Hydroxyethyl)phenoxy]-3-[(1-methylethyl)amino]propan-2-ol
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C14 H23 N O3
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Betaxolol Hydrochloride Imp. B (EP), Betaxolol Imp. B (EP), Metoprolol Succinate Imp. H (EP), Metoprolol Tartrate Imp. H (EP), Metoprolol Imp. H (EP), (2RS)-1-[4-(2-Hydroxyethyl)phenoxy]-3-[(1-methylethyl)amino]propan-2-ol, Betaxolol Hydrochloride Impurity B, Metoprolol Succinate Impurity H, Metoprolol Tartrate Impurity H, Betaxolol Impurity B, Metoprolol Impurity H
InChI formel InChI=1S/C14H23NO3/c1-11(2)15-9-13(17)10-18-14-5-3-12(4-6-14)7-8-16/h3-6,11,13,15-17H,7-10H2,1-2H3
SMIL CC(C)NCC(O)COc1ccc(CCO)cc1
IUPAC navn 1-[4-(2-hydroxyethyl)phenoxy]-3-(propan-2-ylamino)propan-2-ol
Molekylvægt (g/mol) 253.34
Mængde 25 mg
Formel vægt 253.1678 g/mol