Få mere at vide
[(2RS)-1-[4-[(2-Ethoxyethoxy)methyl]phenoxy]-3-isopropylaminopropan-2-ol, Mikromol™
Beskrivelse
[(2RS)-1-[4-[(2-Ethoxyethoxy)methyl]phenoxy]-3-isopropylaminopropan-2-ol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | ((2RS)-1-(4-((2-Ethoxyethoxy)methyl)phenoxy)-3-isopropylaminopropan-2-ol |
| CAS | 1346601-75-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | ((2RS)-1-(4-((2-Ethoxyethoxy)methyl)phenoxy)-3-isopropylaminopropan-2-ol |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C17 H29 N O4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Bisoprolol Fumarate Imp. N (EP), Bisoprolol Imp. N (EP), [(2RS)-1-[4-[(2-Ethoxyethoxy)methyl]phenoxy]-3-isopropylaminopropan-2-ol |
| InChI formel | InChI=1S/C13H19Cl/c1-9-6-11(13(3,4)5)7-10(2)12(9)8-14/h6-7H,8H2,1-5H7 |
| SMIL | CCOCCOCc1ccc(OCC(O)CNC(C)C)cc1 |
| IUPAC navn | 1-[4-(2-ethoxyethoxymethyl)phenoxy]-3-(propan-2-ylamino)propan-2-ol |
| Vis mere |