Få mere at vide
(2RS)-1,2,3,6-Tetrahydro-2,3'-bipyridyl ((RS)-Anatabine), Mikromol™
Artikelnummer. 18013280
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
18013280 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18013280 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0517.11
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(2RS)-1,2,3,6-Tetrahydro-2,3'-bipyridyl ((RS)-Anatabine)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (+/-)-Anatabine
CAS 2743-90-0
Analyt- eller komponentnavne (+/-)-Anatabine
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel C10 H12 N2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Anatabine, 2,3'-Bipyridine, 1,2,3,6-tetrahydro-, (RS)-Anatabine, 1,2,3,6-Tetrahydro-2,3'-bipyridine, 1,2,3,6-Tetrahydro-2,3'-dipyridine, Nicotine Imp. A (EP), Nicotine USP Related Compound A, Nicotine USP RC A, 2,3'-Bipyridine, 1,2,3,6-tetrahydro-, (+/-)-, (+/-)-Anatabine, Nicotine Related Compound A, Nicotine Impurity A as Racemate
InChI formel InChI=1S/C10H12N2/c1-2-7-12-10(5-1)9-4-3-6-11-8-9/h1-4,6,8,10,12H,5,7H2
SMIL C1NC(CC=C1)c2cccnc2
IUPAC navn 3-(1,2,3,6-tetrahydropyridin-2-yl)pyridine
Molekylvægt (g/mol) 160.22
Mængde 100 mg
Formel vægt 160.1 g/mol