Få mere at vide
(2RS)-1-[2-(2-Methoxyethyl)phenoxy]-3-[(1-methylethyl)amino]propan-2-ol, Mikromol™
Beskrivelse
(2RS)-1-[2-(2-Methoxyethyl)phenoxy]-3-[(1-methylethyl)amino]propan-2-ol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2RS)-1-[2-(2-Methoxyethyl)phenoxy]-3-[(1-methylethyl)amino]propan-2-ol |
| CAS | 163685-38-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | (2RS)-1-[2-(2-Methoxyethyl)phenoxy]-3-[(1-methylethyl)amino]propan-2-ol |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C15 H25 N O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Metoprolol Succinate Imp. E (EP), Metoprolol Tartrate Imp. E (EP), Metoprolol Imp. E (EP), (2RS)-1-[2-(2-Methoxyethyl)phenoxy]-3-[(1-methylethyl)amino]propan-2-ol, Metoprolol Succinate Impurity E, Metoprolol Tartrate Impurity E, Metoprolol Impurity E, Metoprolol Impurity E |
| InChI formel | InChI=1S/C15H25NO3/c1-12(2)16-10-14(17)11-19-15-7-5-4-6-13(15)8-9-18-3/h4-7,12,14,16-17H,8-11H2,1-3H3 |
| SMIL | COCCc1ccccc1OCC(O)CNC(C)C |
| IUPAC navn | 1-[2-(2-methoxyethyl)phenoxy]-3-(propan-2-ylamino)propan-2-ol |
| Vis mere |