Få mere at vide
(2RS)-1-[(1-Methylethyl)amino]-3-phenoxypropan-2-ol, Mikromol™
Beskrivelse
(2RS)-1-[(1-Methylethyl)amino]-3-phenoxypropan-2-ol, Mikromol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2RS)-1-[(1-Methylethyl)amino]-3-phenoxy-propan-2-ol |
| CAS | 7695-63-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | (2RS)-1-[(1-Methylethyl)amino]-3-phenoxy-propan-2-ol |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C12 H19 N O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Metoprolol Succinate Imp. F (EP), Metoprolol Tartrate Imp. F (EP), Metoprolol Imp. F (EP), (2RS)-1-[(1-Methylethyl)amino]-3-phenoxypropan-2-ol, Metoprolol Succinate Impurity F, Metoprolol Tartrate Impurity F, Metoprolol Impurity F, Metoprolol Impurity F |
| InChI formel | InChI=1S/C12H19NO2/c1-10(2)13-8-11(14)9-15-12-6-4-3-5-7-12/h3-7,10-11,13-14H,8-9H2,1-2H3 |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | CC(C)NCC(O)COc1ccccc1 |
| Vis mere |