Få mere at vide
(2R)-Vildagliptin, TRC
Artikelnummer. 30003218
Skift visning
Mængde:
10 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30003218 250 mg
30011493 10 mg
30010174 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30003218 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCV305005250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1036959-27-9
Molekylær formel C17H25N3O2
Molekylvægt (g/mol) 303.4
Synonym 2-Pyrrolidinecarbonitrile, 1-[2-[(3-hydroxytricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl)amino]acetyl]-, (2R)-, (2R)-1-[2-[(3-Hydroxytricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl)amino]acetyl]-2-pyrrolidinecarbonitrile, (R)-Vildagliptin
IUPAC navn (2R)-1-[2-[(3-hydroxy-1-adamantyl)amino]acetyl]pyrrolidin-2-carbonitril
SMIL OC12CC3CC(C1)CC(C3)(C2)NCC(=O)N4CCC[C@@H]4C#N
Specifications
Kemisk navn eller materiale (R)-Vildagliptin
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C17H25N3O2/c18-9-14-2-1-3-20(14)15(21)10-19-16-5-12-4-13(6-16)8-17(22,7-12)11-16/h12-14,19,22H,1-8,10-11H2/t12?,13?,14-,16?,17?/m1/s1
Formel vægt 303.1947
Procent renhed >95%