Få mere at vide
(2R-trans)-5,5-Dimethyl-2-[[(phenylacetyl)amino]methyl]-4-thiazolidinecarboxylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2R-trans)-5,5-Dimethyl-2-(((phenylacetyl)amino)methyl)-4-thiazolidinecarboxylic Acid |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H20N2O3S/c1-15(2)13(14(19)20)17-12(21-15)9-16-11(18)8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,12-13,17H,8-9H2,1-2H3,(H,16,18)(H,19,20)/t12-,13+/m1/s1 |
| Formel vægt | 308.1195 |