Få mere at vide
(2R)-Tetrahydro-2-furanmethanamine Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2R)-Tetrahydro-2-furanmethanamine Hydrochloride |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H11NO.ClH/c6-4-5-2-1-3-7-5;/h5H,1-4,6H2;1H/t5-;/m1./s1 |