Få mere at vide
(2R)-Octyl-α-hydroxyglutarate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16483878
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
25mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16483878 10 mg 10mg
16462886 25 mg 25mg
16441029 1 mg -
16436607 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16483878 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY103641
MedChemExpress (2R)-Octyl-α-hydroxyglutarate ((2R)-Octyl-2-HG) is a modified form of D-isomer 2-Hydroxyglutarate.
(2R)-Octyl-α-hydroxyglutarate ((2R)-Octyl-2-HG) is a modified form of D-isomer 2-Hydroxyglutarate.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2R)-Octyl-α-hydroxyglutarate
Fysisk form Solid
CAS 1391194-67-4
Farve White
Mængde 10 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C13H24O5
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Synonym (2R)-Octyl-2-HG
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (384.13 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(OCCCCCCCC)[C@H](O)CCC(O)=O
Molekylvægt (g/mol) 260.33
Formel vægt 260.33
Procent renhed 95.0%