Få mere at vide
(2R)-Methyl 3-{[tert-Butyldimethylsilyl)oxy]}-2-methylpropionate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2R)-Methyl 3-([tert-Butyl(dimethylsilyl)oxy])-2-methylpropionate |
| CAS | 105859-44-7 |
| Molekylær formel | C11H24O3Si |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | (R)-3-[[(1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]-2-methyl-propanoic Acid Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C11H24O3Si/c1-9(10(12)13-5)8-14-15(6,7)11(2,3)4/h9H,8H2,1-7H3/t9-/m1/s1 |
| SMIL | COC(=O)[C@H](C)CO[Si](C)(C)C(C)(C)C |
| IUPAC navn | methyl (2R)-3-[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxy-2-methylpropanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 232.39 |
| Formel vægt | 232.1495 |