Få mere at vide
(2R)-hydroxyphenyleddikesyre ((R)-mandelsyre), Mikromol™
Artikelnummer. 30049346
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30049346 25 mg
30052462 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30049346 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0317.100025
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
(2R)-Hydroxyphenyleddikesyre ((R)-Mandelsyre)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-Mandelic Acid
CAS 611-71-2
Analyt- eller komponentnavne (R)-Mandelic Acid
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C8 H8 O3
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym (2R)-Hydroxyphenylacetic Acid, Sertraline Hydrochloride Imp. E (EP), Sertraline Imp. E (EP), (R)-Mandelic Acid, Sertraline Hydrochloride Impurity E, Sertraline Hydrochloride Impurity E, Sertraline Impurity E, Sertraline Impurity E
InChI formel InChI=1S/C8H8O3/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7,9H,(H,10,11)/t7-/m1/s1
SMIL O[C@@H](C(=O)O)c1ccccc1
IUPAC navn (2R)-2-hydroxy-2-phenyleddikesyre
Molekylvægt (g/mol) 152.15
Mængde 25 mg
Formel vægt 152.0473 g/mol