Få mere at vide
(2R)-(-)-Glycidyl Tosylate, TRC
Artikelnummer. 30240908
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30240908 25 g
30240771 10 g
30240713 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30240908 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCG61600025G
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 113826-06-5
Molekylær formel C10H12O4S
Molekylvægt (g/mol) 228.26
Synonym (2R)-2-Oxiranemethanol 2-(4-Methylbenzenesulfonate), (-)-Glycidyl Tosylate, (R)-(-)-Oxiran-2-ylmethyl 4-Methylbenzenesulfonate, (R)-Oxiran-2-ylmethyl Toluene-4-sulfonate;
IUPAC navn [(2R)-oxiran-2-yl]methyl 4-methylbenzenesulfonate
SMIL Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OC[C@H]2CO2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2R)-(-)-Glycidyl Tosylate
Mængde 25 g
InChI formel InChI=1S/C10H12O4S/c1-8-2-4-10(5-3-8)15(11,12)14-7-9-6-13-9/h2-5,9H,6-7H2,1H3/t9-/m1/s1
Formel vægt 228.0456