Få mere at vide
(2R)-Bornane-10,2-sultam, 99+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10712881 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10712881 1 g Glasflaske 1g
10026343 5 g Glass bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10712881 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 294190010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Chemical Identifiers
CAS 94594-90-8
MDL nummer MFCD00066271
InChI nøgle DPJYJNYYDJOJNO-SZBHIRRCSA-N
Synonym 5r,7r-10,10-dimethyl-3??-thia-4-azatricyclo 5.2.1.0 1 ,? decane-3,3-dione, --10,2-camphorsultam;--exo-10,2-bornanesultam; 3as-3a, a,6, a,7a, a-hexahydro-8,8-dimethyl-3h-3a,6-methano-2,1-benzisothiazole-2,2-dioxide; 1s,5r-10,10-dimethyl-3-thia-4-azatricyclo 5.2.1.01,5 decane 3,3-dioxide
PubChem CID 54579826
SMIL CC1(C2CCC13CS(=O)(=O)NC3C2)C
Specifications
Kemisk navn eller materiale (2R)-Bornane-10, 2-sultam
Navn note ≥99% ee
Smeltepunkt 181°C to 185°C
Farve Farveløs
Enantiomert overskud > 99%
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C10H17NO2S
Mængde 1 g
Specifik rotation -33
Molekylvægt (g/mol) 215.32
Formel vægt 215.32
Procent renhed 99+%
Fysisk form Væske
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • (2R)-Bornane-10,2-sultam
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Precautionary Statement
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.