Få mere at vide
(2R)-Arimoclomol Maleic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2R)-Arimoclomol Maleic Acid |
| CAS | 289893-26-1 |
| Molekylær formel | C18H24ClN3O7 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | N-{[(2R)-2-Hydroxy-3-piperidin-1-ylpropyl]oxy}pyridine-3-carboximidoyl Chloride 1-Oxide (2Z)-2-butenedioate, BRX 220 |
| InChI formel | InChI=1S/C14H20ClN3O3.C4H4O4/c15-14(12-5-4-8-18(20)9-12)16-21-11-13(19)10-17-6-2-1-3-7-17;5-3(6)1-2-4(7)8/h4-5,8-9,13,19H,1-3,6-7,10-11H2;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-/t13-;/m1./s1 |
| SMIL | C1CCN(CC1)C[C@H](CO/N=C(/C2=C[N+](=CC=C2)[O-])\Cl)O.C(=C\C(=O)O)\C(=O)O |
| IUPAC navn | (Z)-but-2-enedioic acid;N-[(2R)-2-hydroxy-3-piperidin-1-ylpropoxy]-1-oxidopyridin-1-ium-3-carboximidoyl chloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 429.85 |
| Formel vægt | 429.1303 |