Få mere at vide
(2R,6S)-tert-Butyl 2,6-Dimethyl-4-oxopiperidin-1-carboxylat, TRC
Artikelnummer. 30338926
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30338926 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30338926 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB94288050MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale (2R,6S)-tert-Butyl 2,6-Dimethyl-4-oxopiperidine-1-carboxylate
CAS 1005397-64-7
Molekylær formel C12H21NO3
Mængde 50 mg
Synonym cis-2,6-Dimethyl-4-oxopiperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
InChI formel InChI=1S/C12H21NO3/c1-8-6-10(14)7-9(2)13(8)11(15)16-12(3,4)5/h8-9H,6-7H2,1-5H3/t8-,9+
SMIL C[C@H]1CC(=O)C[C@@H](C)N1C(=O)OC(C)(C)C
IUPAC navn tert-butyl (2R,6S)-2,6-dimethyl-4-oxopiperidin-1-carboxylat
Molekylvægt (g/mol) 227.3
Formel vægt 227.1521