Få mere at vide
(2R,5S)-L-Menthol-5-(4-amino-2-oxo-1(2H)-pyrimidinyl)-1,3-oxathiolane-2-carboxylate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2R,5S)-5-(4-Amino-2-oxo-1,2-dihydro-1-pyrimidinyl)-1,3-oxathiolane-2-carboxylic acid (1R,2S,5R)-2-isopropyl-5-methylcyclohexyl ester |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C18H27N3O4S/c1-10(2)12-5-4-11(3)8-13(12)24-16(22)17-25-15(9-26-17)21-7-6-14(19)20-18(21)23/h6-7,10-13,15,17H,4-5,8-9H2,1-3H3,(H2,19,20,23)/t11-,12+,13-,15+,17-/m1/s1 |
| Formel vægt | 381.172 |