Få mere at vide
(2R,5S)-5-Acetyloxy-1,3-oxathiolane-2-carboxylic Acid (1R,2S,5R)-5-Methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexyl Ester, Mikromol™
Artikelnummer. 30052436
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30052436 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30052436 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1325.080025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(2R,5S)-5-Acetyloxy-1,3-oxathiolane-2-carboxylic Acid (1R,2S,5R)-5-Methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexyl Ester
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2R,5S)-L-Menthol-5-(acetyloxy)-1,3-oxathiolane-2-carboxylate
CAS 147126-65-6
Analyt- eller komponentnavne (2R,5S)-L-Menthol-5-(acetyloxy)-1,3-oxathiolane-2-carboxylate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C16 H26 O5 S
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 1,3-Oxathiolane-2-carboxylic acid, 5-(acetyloxy)-, (1R,2S,5R)-5-methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexyl ester, (2R,5S)-, 1,3-Oxathiolane-2-carboxylic acid, 5-(acetyloxy)-, 5-methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexyl ester, [1R-[1α(2R*,5S*),2β,5α]]-, (2R,5S)-L-Menthol-5-(acetyloxy)-1,3-oxathiolane-2-carboxylate, (2R-cis)-5-Acetoxy-1,3-oxathiolane-2-carboxylic Acid (1R,2S,5R)-Menthyl Ester
InChI formel InChI=1S/C16H26O5S/c1-9(2)12-6-5-10(3)7-13(12)20-15(18)16-21-14(8-22-16)19-11(4)17/h9-10,12-14,16H,5-8H2,1-4H3/t10-,12+,13-,14+,16-/m1/s1
SMIL CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C)C[C@H]1OC(=O)[C@@H]2O[C@@H](CS2)OC(=O)C
IUPAC navn [(1R,2S,5R)-5-methyl-2-propan-2-ylcyclohexyl] (2R,5S)-5-acetyloxy-1,3-oxathiolane-2-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 330.44
Mængde 25 mg
Formel vægt 330.1501 g/mol