Få mere at vide
(2R,5S)-((1R,2S,5R)-2-Isopropyl-5-methylcyclohexyl)-5-(5-fluoro-2,4-dioxo-3,4-dihydropyrimidin-1(2H)-yl)-1,3-oxathiolate-13C,15N2, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2R,5S)-((1R,2S,5R)-2-Isopropyl-5-methylcyclohexyl)-5-(5-fluoro-2,4-dioxo-3,4-dihydropyrimidin-1(2H)-yl)-1,3-oxathiolate-13C,15N2 |
| CAS | 1217650-64-0 |
| Molekylær formel | C1713CH25F15N2O5S |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | (2R,5S)-5-(5-Fluoro-2,4-dioxo-3,4-dihydropyrimidin-1(2H)-yl)-1,3-oxathiolane-2-carboxylic Acid 2S-Isopropyl-5R-methyl-1R-cyclohexyl Ester-13C,15N2 |
| InChI formel | InChI=1S/C18H25FN2O5S/c1-9(2)11-5-4-10(3)6-13(11)25-16(23)17-26-14(8-27-17)21-7-12(19)15(22)20-18(21)24/h7,9-11,13-14,17H,4-6,8H2,1-3H3,(H,20,22,24)/t10-,11+,13-,14+,17-/m1/s1/i18+1,20+1,21+1 |
| SMIL | CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C)C[C@H]1OC(=O)[C@@H]2O[C@@H](CS2)[15N]3C=C(F)C(=O)[15NH][13C]3=O |
| IUPAC navn | [(1R,2S,5R)-5-methyl-2-propan-2-ylcyclohexyl] (2R,5S)-5-(5-fluoro-2,4-dioxo(2^{13}C,1,3-^{15}N_{2})pyrimidin-1-yl)-1,3-oxathiolane-2-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 403.44 |
| Formel vægt | 403.1442 |