Få mere at vide
(2R,5S,10aS,10bS)-Octahydro-10b-hydroxy-5-isobutyl-2-isopropyl-3,6-dioxo-8H-oxazolo[3,2-a]pyrrolo[2,1-c]pyrazine-2-carboxylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2R,5S,10aS,10bS)-Octahydro-10b-hydroxy-5-isobutyl-2-isopropyl-3,6-dioxo-8H-oxazolo[3,2-a]pyrrolo[2,1-c]pyrazine-2-carboxylic Acid |
| CAS | 24177-07-9 |
| Molekylær formel | C17 H26 N2 O6 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | [2R-(2alpha,5alpha,10abeta,10balpha)]-Octahydro-10b-hydroxy-2-(1-methylethyl)-5-(2-methylpropyl)-3,6-dioxo-8H-oxazolo[3,2-a]pyrrolo[2,1-c]pyrazine-2-carboxylic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C17H26N2O6/c1-9(2)8-11-13(20)18-7-5-6-12(18)17(24)19(11)14(21)16(25-17,10(3)4)15(22)23/h9-12,24H,5-8H2,1-4H3,(H,22,23)/t11-,12?,16+,17-/m0/s1 |
| SMIL | CC(C)C[C@@H]1N2C(=O)[C@](O[C@@]2(O)C3CCCN3C1=O)(C(C)C)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2S,4R,7S)-2-hydroxy-7-(2-methylpropyl)-5,8-dioxo-4-propan-2-yl-3-oxa-6,9-diazatricyclo[7.3.0.02,6]dodecane-4-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 354.398 |
| Formel vægt | 354.179 |