Få mere at vide
(-)-(2R,5S)-1-Allyl-2,5-dimethylpiperazine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (-)-(2R,5S)-1-Allyl-2,5-dimethylpiperazine |
| CAS | 155836-78-5 |
| Molekylær formel | C9H18N2 |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H18N2/c1-4-5-11-7-8(2)10-6-9(11)3/h4,8-10H,1,5-7H2,2-3H3/t8-,9+/m0/s1 |
| SMIL | CC1CNC(CN1CC=C)C |
| IUPAC navn | (2R,5S)-2,5-dimethyl-1-prop-2-enylpiperazine |
| Molekylvægt (g/mol) | 154.26 |
| Formel vægt | 154.147 |