Få mere at vide
(-)-(2R,5R)-2,5-Dimethylpyrrolidine, Hydrochloride, 90% (contains meso-isomer), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (-)-(2R,5R)-2,5-Dimethylpyrrolidine Hydrochloride |
| CAS | 70144-18-2 |
| Molekylær formel | C6 H13 N . Cl H |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H13N.ClH/c1-5-3-4-6(2)7-5;/h5-7H,3-4H2,1-2H3;1H/t5-,6-;/m1./s1 |
| SMIL | Cl.C[C@@H]1CC[C@@H](C)N1 |
| IUPAC navn | (2R,5R)-2,5-dimethylpyrrolidine;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 135.64 |
| Formel vægt | 135.0815 |