Få mere at vide
(2R,5R)-1-Benzyl 2-Methyl 5-(but-3-en-1-yl)pyrrolidine-1,2-dicarboxylate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2R,5R)-1-Benzyl 2-Methyl 5-(but-3-en-1-yl)pyrrolidine-1,2-dicarboxylate |
| CAS | 690211-36-0 |
| Molekylær formel | C18H23NO4 |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H23NO4/c1-3-4-10-15-11-12-16(17(20)22-2)19(15)18(21)23-13-14-8-6-5-7-9-14/h3,5-9,15-16H,1,4,10-13H2,2H3/t15-,16-/m1/s1 |
| SMIL | COC(=O)[C@H]1CC[C@@H](CCC=C)N1C(=O)OCc2ccccc2 |
| IUPAC navn | 1-O-benzyl 2-O-methyl (2R,5R)-5-but-3-enylpyrrolidine-1,2-dicarboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 317.38 |
| Formel vægt | 317.1627 |