Få mere at vide
(2R,5R)-1,6-Diphenylhexane-2,5-diamine Dihydrochloride, Mikromol™
Artikelnummer. 30050323
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30050323 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30050323 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3623.020025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(2R,5R)-1,6-Diphenylhexane-2,5-diamine Dihydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2R,5R)-1,6-Diphenylhexane-2,5-diamine Dihydrochloride
CAS 1247119-31-8
Analyt- eller komponentnavne (2R,5R)-1,6-Diphenylhexane-2,5-diamine Dihydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C18 H24 N2 . 2 Cl H
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 2,5-Hexanediamine, 1,6-diphenyl-, hydrochloride (1:2), (2R,5R)-, (R,R)-1,6-Diphenylhexane-2,5-diamine Dihydrochloride, (2R,5R)-1,6-Diphenylhexane-2,5-diamine Dihydrochloride
InChI formel InChI=1S/C18H24N2.2ClH/c19-17(13-15-7-3-1-4-8-15)11-12-18(20)14-16-9-5-2-6-10-16;;/h1-10,17-18H,11-14,19-20H2;2*1H/t17-,18-;;/m1../s1
SMIL Cl.Cl.N[C@H](CC[C@@H](N)Cc1ccccc1)Cc2ccccc2
IUPAC navn (2R,5R)-1,6-diphenylhexane-2,5-diamine;dihydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 341.3184
Mængde 25 mg
Formel vægt 340.1473 g/mol