Få mere at vide
(2R,5R)-1-[2-(1,3-Dioxolan-2-yl)phenyl]-2,5-dimethylfosfolian, 97%
Artikelnummer. 15418306
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15418306 500 mg 500mg
15408306 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15418306 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63420.ME
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
CAS: 1044256-04-3 | C15H21O2P | 264,305 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1044256-04-3
Molekylær formel C15H21O2P
Molekylvægt (g/mol) 264.305
MDL nummer MFCD09842713
InChI nøgle JAKXTLMNIHPLEU-VXGBXAGGSA-N
Synonym 2r,5r-1-2-1,3-dioxolan-2-yl phenyl-2,5-dimethylphospholane, r,r-me-rajphos, 2-2-2r,5r-2,5-dimethyl-1-phospholano phenyl 1,3-dioxolane, 2-2-2r,5r-2,5-dimethylphospholan-1-yl phenyl-1,3-dioxolane, 2-2-2s,5s-2,5-dimethyl-1-phospholano phenyl 1,3-dioxolane, 2-2-2r,5r-2,5-dimethyl-1-phospholano phenyl 1,3-dioxolane, min
PubChem CID 71310562
IUPAC navn 2-[2-[(2R,5R)-2,5-dimethylphospholan-1-yl]phenyl]-1,3-dioxolan
SMIL CC1CCC(P1C2=CC=CC=C2C3OCCO3)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2R,5R)-1-[2-(1,3-Dioxolan-2-yl)phenyl]-2,5-dimethylphospholane
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.105 g/mL
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Brydningsindeks 1.572
Mængde 500 mg
Følsomhed Luft- og fugtfølsomhed
Formel vægt 264.3
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske