missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(2R,4S)-Sacubitril-O-isobutane, TRC

Artikelnummer. 30421479
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30421479 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30421479 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS0809351MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (2R,4S)-Sacubitril-O-isobutane
CAS 149709-64-8
Molekylær formel C28H37NO5
Mængde 1 mg
Synonym [S-(R*,S*)]-gamma-[[4-(1,1-Dimethylethoxy)-1,4-dioxobutyl]amino]-alpha-methyl-1,1'-biphenyl]-4-pentanoic Acid Ethyl Ester, (2R,4S)-Ethyl 5-([1,1'-Biphenyl]-4-yl)-4-(4-(tert-butoxy)-4-oxobutanamido)-2-methylpentanoate
InChI formel InChI=1S/C28H37NO5/c1-6-33-27(32)20(2)18-24(29-25(30)16-17-26(31)34-28(3,4)5)19-21-12-14-23(15-13-21)22-10-8-7-9-11-22/h7-15,20,24H,6,16-19H2,1-5H3,(H,29,30)/t20-,24+/m1/s1
SMIL CCOC(=O)[C@H](C)C[C@@H](Cc1ccc(cc1)c2ccccc2)NC(=O)CCC(=O)OC(C)(C)C
IUPAC navn ethyl (2R,4S)-2-methyl-4-[[4-[(2-methylpropan-2-yl)oxy]-4-oxobutanoyl]amino]-5-(4-phenylphenyl)pentanoate
Molekylvægt (g/mol) 467.6
Formel vægt 467.2672
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.