Få mere at vide
(2R,4S)-N-BOC-4-Hydroxypiperidin-2-carboxylsyremethylester, 95%, 98% ee, Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Acros Organics . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Acros Organics produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2R, 4S)-N-BOC-4-Hydroxypiperidine-2-carboxylic acid methyl ester |
| Navn note | 95 % (98 % e.e.) |
| CAS min % | 94.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Farve | Rav til farveløs |
| Enantiomert overskud | 97,5% min. (GC) |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 94% min. (HPLC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 1 g |
| Vis mere |