Få mere at vide
(2R,4S)-Itraconazol (blanding af diastereomerer), TRC
Artikelnummer. 30393013
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
30393013 1 mg
1 options
Artikelnummer. 30393013 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI9375451MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2R,4S)-Itraconazole (Mixture of Diastereomers)
CAS 873066-43-4
Molekylær formel C35H38Cl2N8O4
Mængde 1 mg
Synonym 4-[4-[4-[4-[[(2R,4S)-2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methoxy]phenyl]-1-piperazinyl]phenyl]-2,4-dihydro-2-(1-methylpropyl)-3H-1,2,4-triazol-3-one
InChI formel InChI=1S/C35H38Cl2N8O4/c1-3-25(2)45-34(46)44(24-40-45)29-7-5-27(6-8-29)41-14-16-42(17-15-41)28-9-11-30(12-10-28)47-19-31-20-48-35(49-31,21-43-23-38-22-39-43)32-13-4-26(36)18-33(32)37/h4-13,18,22-25,31H,3,14-17,19-21H2,1-2H3/t25?,31-,35-/m0/s1
SMIL O=C1N(C2=CC=C(N3CCN(C4=CC=C(OC[C@H]5CO[C@@](C6=C(Cl)C=C(Cl)C=C6)(CN7C=NC=N7)O5)C=C4)CC3)C=C2)C=NN1C(C)CC
Molekylvægt (g/mol) 705.63