Få mere at vide
(2R,4S)-3-Benzoyl-4-methyl-2-phenyl-5-oxazolidinone, TRC
Artikelnummer. 30343018
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30343018 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30343018 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB208220500MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale (2R,4S)-3-Benzoyl-4-methyl-2-phenyl-5-oxazolidinone
CAS 113806-28-3
Molekylær formel C17 H15 N O3
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C17H15NO3/c1-12-17(20)21-16(14-10-6-3-7-11-14)18(12)15(19)13-8-4-2-5-9-13/h2-12,16H,1H3/t12-,16+/m0/s1
SMIL C[C@@H]1N([C@H](OC1=O)c2ccccc2)C(=O)c3ccccc3
IUPAC navn (2R,4S)-3-benzoyl-4-methyl-2-phenyl-1,3-oxazolidin-5-one
Molekylvægt (g/mol) 281.31
Formel vægt 281.1052