Få mere at vide
(2R,4S)-2-t-Butyl-N-benzyl-4-[1-(S)-hydroxy-2-methylpropyl]-oxazolidine-4-carboxylic Acid, Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2R,4S)-2-t-Butyl-N-benzyl-4-[1-(S)-hydroxy-2-methylpropyl]- |
| CAS | 145451-90-7 |
| Molekylær formel | C20 H31 N O4 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H31NO4/c1-14(2)16(22)20(18(23)24-6)13-25-17(19(3,4)5)21(20)12-15-10-8-7-9-11-15/h7-11,14,16-17,22H,12-13H2,1-6H3/t16-,17+,20+/m0/s1 |
| SMIL | COC(=O)[C@@]1(CO[C@@H](N1Cc2ccccc2)C(C)(C)C)[C@@H](O)C(C)C |
| IUPAC navn | methyl (2R,4R)-3-benzyl-2-tert-butyl-4-[(1S)-1-hydroxy-2-methylpropyl]-1,3-oxazolidine-4-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 349.46 |
| Formel vægt | 349.2253 |