Få mere at vide
(2R,4R)-2-[[[(1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]methyl]-4-hydroxy-1-pyrrolidinecarboxylic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2R,4R)-2-((((1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl)oxy)methyl)-4-hydroxy-1-pyrrolidinecarboxylic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester |
| CAS | 216062-16-7 |
| Molekylær formel | C16H33NO4Si |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H33NO4Si/c1-15(2,3)21-14(19)17-10-13(18)9-12(17)11-20-22(7,8)16(4,5)6/h12-13,18H,9-11H2,1-8H3/t12-,13-/m1/s1 |
| SMIL | CC(C)(C)OC(=O)N1C[C@H](O)C[C@@H]1CO[Si](C)(C)C(C)(C)C |
| IUPAC navn | tert-butyl (2R,4R)-2-[[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxymethyl]-4-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 331.52 |
| Formel vægt | 331.2179 |