missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(2R,4R)-1-[(2S)-2-[(tert-Butyloxycarbonyl)amino]-5-[[imino(nitroamino)methyl]amino]-1-oxopentyl]-4-methyl-2-piperidinecarboxylic Acid Benzyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2R,4R)-1-((2S)-2-((tert-Butyloxycarbonyl)amino)-5-((imino(nitroamino)methyl)amino)-1-oxopentyl)-4-methyl-2-piperidinecarboxylic Acid Benzyl Ester |
| CAS | 367952-82-7 |
| Molekylær formel | C20 H25 N O3 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | (2R,4R)-1-[(2S)-2-[[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]amino]-5-[[imino(nitroamino)methyl]amino]-1-oxopentyl]-4-methyl-2-piperidinecarboxylic Acid Phenylmethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C20H25NO3/c21-18-11-19(24-13-16-9-5-2-6-10-16)17(20(18)22)14-23-12-15-7-3-1-4-8-15/h1-10,17-20,22H,11-14,21H2/t17-,18+,19+,20+/m1/s1 |
| SMIL | N[C@H]1C[C@H](OCc2ccccc2)[C@@H](COCc3ccccc3)[C@@H]1O |
| IUPAC navn | benzyl (2R,4R)-1-[(2S)-5-[[amino(nitramido)methylidene]amino]-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]pentanoyl]-4-methylpiperidine-2-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 327.417 |
| Formel vægt | 327.183 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?