Få mere at vide
(2R,4R)1-[(2S)2-Amino-5-[[imino(nitroamino)methyl]amino]-1-oxopentyl]-4-methyl-2-piperidinecarboxylic Acid Ethyl Ester Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-[2-Amino-5-[[imino(nitroamino)methyl]amino]-1-oxopentyl]-4 |
| CAS | 74874-08-1 |
| Molekylær formel | C15 H28 N6 O5 . Cl H |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | Argatroban Related Compound B |
| InChI formel | InChI=1S/C15H28N6O5.ClH/c1-3-26-14(23)12-9-10(2)6-8-20(12)13(22)11(16)5-4-7-18-15(17)19-21(24)25;/h10-12H,3-9,16H2,1-2H3,(H3,17,18,19);1H/t10-,11+,12-;/m1./s1 |
| SMIL | Cl.CCOC(=O)[C@H]1C[C@H](C)CCN1C(=O)[C@@H](N)CCCNC(=N)N[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | ethyl (2R,4R)-1-[(2S)-2-amino-5-[(N-nitrocarbamimidoyl)amino]pentanoyl]-4-methylpiperidine-2-carboxylate;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 408.88 |
| Formel vægt | 408.1888 |