missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(2R)-4-Oxo-2-(3-thiazolidinylcarbonyl)-1-pyrrolidinecarboxylic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2R)-4-Oxo-2-(3-thiazolidinylcarbonyl)-1-pyrrolidinecarboxylic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester |
| CAS | 1415908-67-6 |
| Molekylær formel | C13 H20 N2 O4 S |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Teneligliptin Impurity |
| InChI formel | InChI=1S/C13H20N2O4S/c1-13(2,3)19-12(18)15-7-9(16)6-10(15)11(17)14-4-5-20-8-14/h10H,4-8H2,1-3H3/t10-/m0/s1 |
| SMIL | CC(C)(C)OC(=O)N1CC(=O)C[C@H]1C(=O)N2CCSC2 |
| IUPAC navn | tert-butyl (2S)-4-oxo-2-(1,3-thiazolidine-3-carbonyl)pyrrolidine-1-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 300.374 |
| Formel vægt | 300.114 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?