missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(2R)-4-(1,1-Dimethylethyl) Ester 2,4-Morpholinedicarboxylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2R)-4-(1,1-Dimethylethyl) Ester 2,4-Morpholinedicarboxylic Acid |
| CAS | 884512-77-0 |
| Molekylær formel | C10H17NO5 |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | (2R)-4-(tert-Butoxycarbonyl)morpholine-2-carboxylic Acid, (R)-4-(tert-Butoxycarbonyl)morpholine-2-carboxylic Acid, (R)-4-(tert-Butoxycarbonyl)morpholine-2-carboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C10H17NO5/c1-10(2,3)16-9(14)11-4-5-15-7(6-11)8(12)13/h7H,4-6H2,1-3H3,(H,12,13)/t7-/m1/s1 |
| SMIL | CC(C)(C)OC(=O)N1CCO[C@H](C1)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2R)-4-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]morpholine-2-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 231.25 |
| Formel vægt | 231.1107 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?