Få mere at vide
(2R,3S)-(−)-N-Z-6-Oxo-2,3-diphenylmorfolin, TRC
Artikelnummer. 30410137
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30410137 1 g
1 options
Artikelnummer. 30410137 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO8555501G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2R,3S)-(-)-N-Z-6-Oxo-2,3-diphenylmorpholine
CAS 100516-54-9
Molekylær formel C24H21NO4
Mængde 1 g
Synonym (2R-cis)-6-Oxo-2,3-diphenyl-4-morpholinecarboxylic Acid Phenylmethyl Ester, William's Lactone
InChI formel InChI=1S/C24H21NO4/c26-21-16-25(24(27)28-17-18-10-4-1-5-11-18)22(19-12-6-2-7-13-19)23(29-21)20-14-8-3-9-15-20/h1-15,22-23H,16-17H2/t22-,23+/m0/s1
SMIL O=C(OCc1ccccc1)N2CC(=O)O[C@@H]([C@@H]2c3ccccc3)c4ccccc4
IUPAC navn benzyl (2R,3S)-6-oxo-2,3-diphenylmorfolin-4-carboxylat
Molekylvægt (g/mol) 387.43
Formel vægt 387.1471