Få mere at vide
(2R,3S)-N-Benzoyl-3-phenyl isoserin methylester, TRC
Artikelnummer. 30331894
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30331894 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30331894 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB208560100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl (2R,3S)-3-Benzamido-2-hydroxy-3-phenylpropanoate
CAS 32981-85-4
Molekylær formel C17 H17 N O4
Mængde 100 mg
Synonym Benzenepropanoic acid, β-(benzoylamino)-α-hydroxy-, methyl ester, (αR,βS)-, Benzenepropanoic acid, β-(benzoylamino)-α-hydroxy-, methyl ester, [R-(R*,S*)]-, Isoserine, N-benzoyl-3-phenyl-, methyl ester, (2R,3S)- (8CI), (2R,3S)-Methyl 3-benzoylamino-2-hydroxy-3-phenylpropanoate, (2R,3S)-N-Benzoyl-3-phenylisoserine methyl ester, LKT-T 0104, Methyl (-)-(2R,3S)-3-benzoylamino-2-hydroxy-3-phenylpropionate, Methyl (2R,3S)-N-benzoylphenylisoserinate
InChI formel InChI=1S/C17H17NO4/c1-22-17(21)15(19)14(12-8-4-2-5-9-12)18-16(20)13-10-6-3-7-11-13/h2-11,14-15,19H,1H3,(H,18,20)/t14-,15+/m0/s1
SMIL COC(=O)[C@H](O)[C@@H](NC(=O)c1ccccc1)c2ccccc2
IUPAC navn methyl (2R,3S)-3-benzamido-2-hydroxy-3-phenylpropanoat
Molekylvægt (g/mol) 299.32
Formel vægt 299.1158