Få mere at vide
2R,3S-Dihydroxy-4-oxo-butanoic Acid (>80%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2R,3S-Dihydroxy-4-oxo-butanoic Acid |
| CAS | 1106851-69-7 |
| Molekylær formel | C4H6O5 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 3,4,5-Trihydroxydihydrofuran-2(3H)-one |
| InChI formel | InChI=1S/C4H6O5/c5-1-2(6)4(8)9-3(1)7/h1-3,5-7H |
| SMIL | O=C1OC(O)C(O)C1O |
| IUPAC navn | 3,4,5-trihydroxyoxolan-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 134.09 |
| Formel vægt | 134.0215 |