Få mere at vide
(2R,3S)-6-Oxo-2,3-diphenyl-4-morfolincarboxylsyre tert-butylester, TRC
Artikelnummer. 30419126
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30419126 1 g
1 options
Artikelnummer. 30419126 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO8699701G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2R,3S)-6-Oxo-2,3-diphenyl-4-morpholinecarboxylic Acid tert-Butyl Ester
CAS 112741-49-8
Molekylær formel C21H23NO4
Mængde 1 g
Synonym (2R-cis)-6-Oxo-2,3-diphenyl-4-morpholinecarboxylic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, (5S,6R)-4-tert-Butoxycarbonyl-5,6-diphenyl-morpholin-2-one, (5S,6R)-5,6-Diphenyl-4-tert-butoxycarbonylmorpholin-2-one
InChI formel InChI=1S/C21H23NO4/c1-21(2,3)26-20(24)22-14-17(23)25-19(16-12-8-5-9-13-16)18(22)15-10-6-4-7-11-15/h4-13,18-19H,14H2,1-3H3/t18-,19+/m0/s1
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CC(=O)O[C@@H]([C@@H]1c2ccccc2)c3ccccc3
IUPAC navn tert-butyl (2R,3S)-6-oxo-2,3-diphenylmorfolin-4-carboxylat
Molekylvægt (g/mol) 353.41
Formel vægt 353.1627