Få mere at vide
(2R,3S,4S,5S,6S)-2-(Hydroxymethyl)-6-methoxytetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol, 95%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31101297
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
100 g
500 g
1 kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
31101297 100 g
31101202 10 g
31094758 25 g
31100739 1 kg
31094915 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 31101297 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD139840100g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2R,3S,4S,5S,6S)-2-(Hydroxymethyl)-6-methoxytetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol
CAS 617-04-9
Molekylær formel C7H14O6
MDL nummer MFCD00063262
Mængde 100 g
SMIL O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@@H](CO)O1)O)O)[C@H]1OC
Molekylvægt (g/mol) 194.18
Procent renhed 95%