Få mere at vide
(2R,3S,4S,5S) -5-Hydroxy-2,3,4-tris(phenylmethoxy)-5-[(phenylmethoxy)methyl]-cyclohexanone, TRC
Artikelnummer. 30406249
Skift visning
Mængde:
250 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30406249 250 mg
30404653 1 g
30408623 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30406249 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH949160250MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 115250-38-9
Molekylær formel C35H36O6
Molekylvægt (g/mol) 552.66
Synonym [2R-(2alpha,3beta,4alpha,5alpha)]- 5-Hydroxy-2,3,4-tris(phenylmethoxy)-5-[(phenylmethoxy)methyl]-cyclohexanone
IUPAC navn (2R,3S,4S,5S)-5-hydroxy-2,3,4-tris(phenylmethoxy)-5-(phenylmethoxymethyl)cyclohexan-1-one
SMIL O[C@]1(COCc2ccccc2)CC(=O)[C@H](OCc3ccccc3)[C@@H](OCc4ccccc4)[C@@H]1OCc5ccccc5
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale (2R,3S,4S,5S) -5-Hydroxy-2,3,4-tris(phenylmethoxy)-5-[(phenylmethoxy)methyl]-cyclohexanone
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C35H36O6/c36-31-21-35(37,26-38-22-27-13-5-1-6-14-27)34(41-25-30-19-11-4-12-20-30)33(40-24-29-17-9-3-10-18-29)32(31)39-23-28-15-7-2-8-16-28/h1-20,32-34,37H,21-26H2/t32-,33+,34-,35-/m0/s1
Formel vægt 552.2512
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.