Få mere at vide
(2R,3S)-3-(tert-Boc)amino-1,2-epoxy-4-phenylbutan, TRC
Artikelnummer. 30329769
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30329769 1 g
1 options
Artikelnummer. 30329769 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6185311G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2R,3S)-3-(tert-Boc)amino-1,2-epoxy-4-phenylbutane
CAS 98760-08-8
Molekylær formel C15 H21 N O3
Mængde 1 g
Synonym N-[(1S)-1-[(2R)-2-Oxiranyl]-2-phenylethyl]-carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, (2R,3S)-(+)-3-tert-Butoxycarbonylamino-1,2-epoxy-4-phenylbutane, [(1S)-1-((2R)-Oxiranyl)-2-phenylethyl]carbamic Acid tert-Butyl Ester
InChI formel InChI=1S/C15H21NO3/c1-15(2,3)19-14(17)16-12(13-10-18-13)9-11-7-5-4-6-8-11/h4-8,12-13H,9-10H2,1-3H3,(H,16,17)/t12-,13-/m0/s1
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1ccccc1)[C@@H]2CO2
IUPAC navn tert-butyl N-[(1S)-1-[(2R)-oxiran-2-yl]-2-phenylethyl]carbamat
Molekylvægt (g/mol) 263.33
Formel vægt 263.1521