missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(2R,3S)-3-Phenylisoserine Ethyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30414246
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30414246 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30414246 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP335440100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (2R,3S)-3-Phenylisoserine Ethyl Ester
CAS 143615-00-3
Molekylær formel C11H15NO3
Mængde 100 mg
Synonym (2R,3S)-3-Amino-2-hydroxy-3-phenylpropionic Acid Ethyl Ester, (alphaR,betaS)-beta-Amino-alpha-hydroxy-benzenepropanoic Acid Ethyl Ester
InChI formel InChI=1S/C11H15NO3/c1-2-15-11(14)10(13)9(12)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9-10,13H,2,12H2,1H3/t9-,10+/m0/s1
SMIL CCOC(=O)[C@H](O)[C@@H](N)c1ccccc1
IUPAC navn ethyl (2R,3S)-3-amino-2-hydroxy-3-phenylpropanoate
Molekylvægt (g/mol) 209.24
Formel vægt 209.1052
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.