missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(2R,3S)-3-Phenylisoserine Ethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2R,3S)-3-Phenylisoserine Ethyl Ester |
| CAS | 143615-00-3 |
| Molekylær formel | C11H15NO3 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | (2R,3S)-3-Amino-2-hydroxy-3-phenylpropionic Acid Ethyl Ester, (alphaR,betaS)-beta-Amino-alpha-hydroxy-benzenepropanoic Acid Ethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C11H15NO3/c1-2-15-11(14)10(13)9(12)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9-10,13H,2,12H2,1H3/t9-,10+/m0/s1 |
| SMIL | CCOC(=O)[C@H](O)[C@@H](N)c1ccccc1 |
| IUPAC navn | ethyl (2R,3S)-3-amino-2-hydroxy-3-phenylpropanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 209.24 |
| Formel vægt | 209.1052 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?