Få mere at vide
(2R,3S)-3-(N-BOC-amino)-1-oxiran-4-phenylbutan, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10284784 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10284784 1 g Glasflaske 1g
10244834 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10284784 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 395010010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 98760-08-8
Molekylær formel C15H21NO3
Molekylvægt (g/mol) 263.34
MDL nummer MFCD00671705,MFCD02258997
InChI nøgle NVPOUMXZERMIJK-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2r,3s-3-tert-butoxycarbonyl amino-1,2-epoxy-4-phenylbutane, 2r,3s-1,2-epoxy-3-boc-amino-4-phenylbutane, tert-butyl s-1-r-oxiran-2-yl-2-phenylethyl carbamate, tert-butyl 1s,2r-oxiranyl-2-phenylethyl carbamate, threo-n-boc-l-phenylalanine epoxide, tert-butyl n-1s-1-2r-oxiran-2-yl-2-phenylethyl carbamate, 2r,3s-3-n-boc-amino-1-oxirane-4-phenylbutane, 2r,3s-3-tert-boc amino-1,2-epoxy-4-phenylbutane, atazanavir impurity c, pubchem5823
PubChem CID 9813904
IUPAC navn tert-butyl N-[(1S)-1-[(2R)-oxiran-2-yl]-2-phenylethyl]carbamat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NC(CC1=CC=CC=C1)C1CO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2R, 3S)-3-(N-BOC-amino)-1-oxirane-4-phenylbutane
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97,5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: <0,1%
Formel vægt 263.34
Procent renhed 98%