Få mere at vide
(2R,3S)-3-(N-BOC-amino)-1-oxiran-4-phenylbutan, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10244834 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 10244834
Brand: Thermo Scientific Acros 395010050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 98760-08-8
Molekylær formel C15H21NO3
Molekylvægt (g/mol) 263.34
MDL nummer MFCD00671705,MFCD02258997
InChI nøgle NVPOUMXZERMIJK-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2r,3s-3-tert-butoxycarbonyl amino-1,2-epoxy-4-phenylbutane, 2r,3s-1,2-epoxy-3-boc-amino-4-phenylbutane, tert-butyl s-1-r-oxiran-2-yl-2-phenylethyl carbamate, tert-butyl 1s,2r-oxiranyl-2-phenylethyl carbamate, threo-n-boc-l-phenylalanine epoxide, tert-butyl n-1s-1-2r-oxiran-2-yl-2-phenylethyl carbamate, 2r,3s-3-n-boc-amino-1-oxirane-4-phenylbutane, 2r,3s-3-tert-boc amino-1,2-epoxy-4-phenylbutane, atazanavir impurity c, pubchem5823
PubChem CID 9813904
IUPAC navn tert-butyl N-[(1S)-1-[(2R)-oxiran-2-yl]-2-phenylethyl]carbamat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NC(CC1=CC=CC=C1)C1CO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2R, 3S)-3-(N-BOC-amino)-1-oxirane-4-phenylbutane
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: <0.1%
Formel vægt 263.34
Procent renhed 98%