Få mere at vide
(2R,3S)-3-(Boc-amino)-2-hydroxy-5-methylhexansyre, 97%
Artikelnummer. 15490126
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15490126 1 g 1g
15400136 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15490126 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52806.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-12-2026
CAS: 73397-28-1 | C12H23NO5 | 261,318 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 73397-28-1
Molekylær formel C12H23NO5
Molekylvægt (g/mol) 261.318
MDL nummer MFCD04972275
InChI nøgle DJZCWTDKDFJARG-DTWKUNHWSA-N
Synonym boc-2r,3s-3-amino-2-hydroxy-5-methylhexanoicacid, 2r,3s-3-boc-amino-2-hydroxy-5-methylhexanoic acid, n-boc-2r,3s-2-hydroxy-3-amino-5-methylhexanoic acid, 2r,3s-3-tert-butoxycarbonyl amino-2-hydroxy-5-methylhexanoic acid, 2r,3s-2-hydroxy-3-tert-butoxycarbonylamino-5-methylhexanoic acid
PubChem CID 10377964
IUPAC navn (2R,3S)-2-hydroxy-5-methyl-3-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]hexansyre
SMIL CC(C)CC(C(C(=O)O)O)NC(=O)OC(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2R,3S)-3-(Boc-amino)-2-hydroxy-5-methylhexanoic acid
Mængde 1 g
Formel vægt 261.32
Procent renhed 97%